AMBH2D6F569E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c1-3-2-4(6(8,9)10)12-5(7)11-3/h2H,1H3
InChI
MHJYYMZHEQUQLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/241164-09-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)