Documenti fondamentali
AMBH2D6F5288
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-10-8(9)6-7-2-4-11-5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI
AQZRATSFTMXYLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156002-64-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)