Documenti fondamentali
AMBH2D6F5257
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c13-9(14)4-3-7-6-12-10-8(7)2-1-5-11-10/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
WLPGVYXGFDIWMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27663-72-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)