Documenti fondamentali
AMBH2D6F521E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((5-bromopyrimidin-2-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.14
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14BrN3O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-8-12-4-7(11)5-13-8/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
PJYCNAIIDIMDQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1235451-38-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)