Documenti fondamentali
AMBH2D6F51B4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.09
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-8-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)8-4-5-9(12)7-3-2-6-13-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI
IHRLTIQTMTVDGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445781-45-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)