Documenti fondamentali
AMBH2D6F5116
Ambeed, Inc.
Methyl 2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-oxotetrahydro-3-furancarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)4-2-3-10-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI
KBFOCDFPJBIMBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19406-00-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)