Documenti fondamentali
AMBH2D6F510F
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-indole-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-5-3-4-8-6-7-12-10(8)9/h3-7,12H,2H2,1H3
InChI
WZXGOHXFXHUJLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205873-58-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)