AMBH2D6F5096
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(4-piperidinyl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-4-11-9(12-5-1)8-2-6-10-7-3-8;/h1,4-5,8,10H,2-3,6-7H2;1H
InChI
UHKXHOSBSOOQIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/690261-64-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)