Documenti fondamentali
AMBH2D6F5044
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-11-7-8-5-3-4-6-12(8)9/h3-7H,2H2,1H3
InChI
YDWAMSXHNSBIGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81803-60-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/81803-60-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)