Documenti fondamentali
AMBH2D6F4FEF
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4,10H
InChI
ZLVQSDNBINQPHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1083181-26-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1083181-26-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)