Documenti fondamentali
AMBH2D6F4FDD
Ambeed, Inc.
2,9-Dibromo-1,10-phenanthroline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C12H6Br2N2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)16-12(8)11(7)15-9/h1-6H
InChI
QNLGXYVSHITTGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39069-02-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)