Documenti fondamentali
AMBH2D6F4FCA
Ambeed, Inc.
2,5,6-Trichloronicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.45
Numero MDL:
Iupac Name
2,5,6-trichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6HCl3N2/c7-4-1-3(2-10)5(8)11-6(4)9/h1H
InChI
FXYJHWZGUONOAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40381-92-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)