AMBH2D6F4DA1
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrClF3O2/c9-5-2-4(8(14)15)6(10)1-3(5)7(11,12)13/h1-2,14-15H
InChI
YGFYCJLNBAKVAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1452574-71-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)