Documenti fondamentali
AMBH2D6F4C44
Ambeed, Inc.
Benzyl (2-aminoethyl)(methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.72
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 2-aminoethyl(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-13(8-7-12)11(14)15-9-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6H,7-9,12H2,1H3;1H
InChI
UXWLBNDYLILRTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162576-01-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)