Documenti fondamentali
AMBH2D6F4A60
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.56
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-6-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(9)8-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI
VHAMXXDHIPPOHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73038-85-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)