AMBH2D6F4A56
Ambeed, Inc.
3-Methylpyridine-2,6-diamine
About This Item
Iupac Name
3-methyl-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H4,7,8,9)
InChI
XKDZQCLCLGOJHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)