AMBH2D6F4A39
Ambeed, Inc.
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
About This Item
Iupac Name
di(1H-imidazol-1-yl)methanimine
Inchi Code
1S/C7H7N5/c8-7(11-3-1-9-5-11)12-4-2-10-6-12/h1-6,8H
InChI
FKGQRXQOODICAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)