Documenti fondamentali
AMBH2D6F4415
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.9
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,7-dibromo-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C6H2Br2N2O/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
InChI
ZUGAIWASFADONS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54286-63-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)