Documenti fondamentali
AMBH2D6F43D3
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.14
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI
CAEZBCWSCZBLRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214353-57-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)