Documenti fondamentali
AMBH2D6F426E
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.06
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3H2,1-2H3
InChI
OMQVPOJHVUMCGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105486-72-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)