Documenti fondamentali
AMBH2D6F4263
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-isopropylthiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c1-4(2)5-3-8-6(7)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI
NUQPBEKNGDTVLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159817-16-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)