Documenti fondamentali
AMBH2D6F420E
Ambeed, Inc.
NH2-PEG4-CH2CH2COOH
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
Inchi Code
1S/C11H23NO6/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChI
DKUZHSDZSMQOGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/663921-15-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)