Documenti fondamentali
AMBH2D6F4205
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI
NPUIWDQXZDLZIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886503-52-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)