Documenti fondamentali
AMBH2D6F41C4
Ambeed, Inc.
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-(2-pyridinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)6-8(11)7-4-2-3-5-10-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI
INPIXQVBVNGVBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75418-74-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)