Documenti fondamentali
AMBH2D6F41B3
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydro-1,6-naphthyridin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro[1,6]naphthyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c9-7-3-6-4-10-2-1-8(6)11-5-7;/h3,5,10H,1-2,4,9H2;1H
InChI
OWXBECPQNAFQBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353101-01-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)