AMBH2D6F41AB
Ambeed, Inc.
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
About This Item
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)thiophene
Inchi Code
1S/C10H7FS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
InChI
PURJRGMZIKXDMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)