AMBH2D6F40C8
Ambeed, Inc.
(5-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
5-methyl-1H-indazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-2-3-7-6(4-10-11-7)8(5)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI
HRURFOBSNYPWDM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)