Documenti fondamentali
AMBH2D6F4068
Ambeed, Inc.
1,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-7(5-6)11-9(10)12(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
InChI
VJDQEQWPZTVEIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39860-12-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)