Documenti fondamentali
AMBH2D6F3FE4
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.71
Numero MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51388-20-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)