AMBH2D6F3F41
Ambeed, Inc.
6-Bromocinnoline
About This Item
Iupac Name
6-bromocinnoline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-11-8/h1-5H
InChI
NUILLMMTUCMJNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/318276-72-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)