Documenti fondamentali
AMBH2D6F3825
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
SXCFMVORODAUBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/500912-19-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)