Documenti fondamentali
AMBH2D6F378F
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.13
Numero MDL:
Iupac Name
7-fluoro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-4-9-3-5-1-2-10-7(5)6/h1-4,10H
InChI
NZTLFCZYNVBVKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190315-04-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)