Documenti fondamentali
AMBH2D6F3728
Ambeed, Inc.
4-Amino-6-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.54
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H3ClFN3/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,(H2,7,8,9)
InChI
FEIFDRDCVMVUJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851984-15-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)