Documenti fondamentali
AMBH2D6F3697
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methyl-1H-indole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.07
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-8(10)5-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI
PTDPLQDPOIVTQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6127-19-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)