Documenti fondamentali
AMBH2D6F31D0
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloronicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2,5-dichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChI
CZKCARRNABGWOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)