Documenti fondamentali
AMBH2D6F3055
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-methoxypicolinaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-11-6-3-2-5(4-10)9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChI
USVQCSLXWUKOGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/329217-74-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)