Documenti fondamentali
AMBH2D6F2FE4
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209
Numero MDL:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChI
XFOJZPTYJMXNKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/289039-49-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)