Documenti fondamentali
AMBH2D6F2A27
Ambeed, Inc.
1-Methylcyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(6)3-2-4-5;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI
JMAQUGPYTWILQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174886-05-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)