Documenti fondamentali
AMBH2D6F29FB
Ambeed, Inc.
3-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-9-3-4-11-10(6-9)8(7-13-11)2-5-12(14)15/h3-4,6-7,13H,2,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI
ZLSZCJIWILJKMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39547-16-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)