Documenti fondamentali
AMBH2D6F28D7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloronicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.45
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(2-9)3-10-6(5)8/h1,3H
InChI
CYXYTFFWGHLPJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71702-01-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)