AMBH2D6F28C5
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-fluorophenol
About This Item
Iupac Name
2-amino-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
InChI
QOZLOYKAFDTQNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)