Documenti fondamentali
AMBH2D6F23BF
Ambeed, Inc.
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5(9)6-7-3-4-8(6)2/h3-4H,1-2H3
InChI
IZVOHCMELOUFRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85692-37-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)