AMBH2D6F1B47
Ambeed, Inc.
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI
SZRMOKQNOJYMNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)