AMBH2D6F1959
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-bromo-5-chloro-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c1-2-11-5(10)3-4(8)12-6(7)9-3/h2H2,1H3
InChI
GNUVSLOHOLUDJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/425392-44-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)