Documenti fondamentali
AMBH2D6F1956
Ambeed, Inc.
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-5-6-3-2-4-10-8(6)11-7/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI
HWOQCGSIDCQVRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394223-02-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)