Documenti fondamentali
AMBH2D6F18EE
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.63
Numero MDL:
Iupac Name
(6-chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c11-7-1-2-8-6(3-10(13)14)5-12-9(8)4-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI
KKJVTNQWFSAWSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1912-44-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)