Documenti fondamentali
AMBH2D6F18CF
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinoxalin-2(1H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-quinoxalinol
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(12)11-6/h1-4H,(H,11,12)
InChI
BDBWPIXISLYKEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55687-34-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)