Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F9B
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-thiazolemethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-2-6-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
InChI
BWKAOFJDCPNWEC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202932-04-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)