AMBH2D6F0F6C
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-4-3-11-5(8)1-10-6(11)2-9-4/h1-3H
InChI
RPIWFMDUHRBONR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245645-10-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)