Documenti fondamentali
AMBH2D6F0F34
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.61
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c6-1-3-8-4-2-7-5-8;/h2,4-5H,1,3,6H2;1H
InChI
VOALRMMSSHIANT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154094-97-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)